Läs mer
2-(Aminometyl)pyrazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Aminomethyl)pyrazine |
| CAS | 20010-99-5 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Aminomethyl)-pyrazine, Pyrazinemethanamine, NSC 105567, Pyrazin-2-ylmethanamine, [(Pyrazin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3,6H2 |
| LEDER | NCc1cnccn1 |
| IUPAC-namn | Pyrazin-2-ylmetanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.129 |
| Formel vikt | 109.064 |