Läs mer
2-(Aminomethyl)pyridine, 98+%
Produktkod. 11440807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440807 5 g 5g
11450807 25 g 25g
11460807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23208.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3731-51-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
2-(aminometyl)pyridin är ett syntesreagens som används vid syntes av PPD analoger. Det används också vid framställning av 5-nitro-2-furankarboxylamider som uppvisar potent tryanocidal aktivitet mot trypanosomiasis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(aminometyl)pyridin är ett syntesreagens som används vid syntes av PPD analoger. Det används också vid framställning av 5-nitro-2-furankarboxylamider som uppvisar potent tryanocidal aktivitet mot trypanosomiasis.
Löslighet Lösligt i
vatten (1000 mg/ml vid 20 °C) och etanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras svalt, torrt, väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3731-51-9
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006360
InChI-nyckel WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picolylamine, 2-aminomethyl pyridine, 2-pyridinemethanamine, 2-aminomethylpyridine, 2-pyridinemethylamine, 2-pyridylmethylamine, 2-picolinamine, 2-pyridinemethaneamine, 2-pyridylmethyl amine, pyridine, 2-aminomethyl
PubChem CID 19509
ChEBI CHEBI:81387
LEDER NCC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Aminomethyl)pyridine
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.049
pH 11 to 12
Kokpunkt 202°C to 204°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 108054
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (1000mg/ml at 20°C),and ethanol.
IUPAC-namn pyridin-2-ylmetanamin
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.