Läs mer
2-Aminomethylphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminomethylphenylacetic Acid |
| CAS | 40851-65-8 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | o-(Aminomethyl)phenylacetic Acid, (α-Amino-o-tolyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | NCC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.08 |