Läs mer
2-aminonaftalen-1-sulfonsyra, 97 %
Produktkod. 11442938
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442938 2500 g 2500g
11432938 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18644.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223,246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-16-3
Molekylformel C10H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 223.246
MDL-nummer MFCD00003988
InChI-nyckel GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
IUPAC-namn 2-aminonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Kvantitet 2500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Formel vikt 223.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.