Läs mer
2-aminonikotinsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10409780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409780 25 g Glasflaska 25g
10000680 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10409780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5345-47-1 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5345-47-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00006318
InChI-nyckel KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
PubChem CID 72930
ChEBI CHEBI:68572
IUPAC-namn 2-aminopyridin-3-karboxylsyra
LEDER NC1=NC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminonicotinic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 295.0°C to 297.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(C5H3N)COOH
Kvantitet 25 g
Beilstein 22, 542
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminonicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.