Läs mer
2-Aminooxazol, TRC
Produktkod. 30315633
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30315633 500 mg
1 options
Produktkod. 30315633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618745500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Molekylformel C3H4N2O
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
LEDER Nc1occn1
IUPAC-namn 1,3-oxazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Formel vikt 84.0324