Läs mer
2-(Aminooxy)ethanol, TRC
Produktkod. 30327297
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327297 100 mg
1 options
Produktkod. 30327297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA615280100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Aminooxy)ethanol
CAS 3279-95-6
Molekylformel C2H7NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym O-(2-Hydroxyethyl)-Hydroxylamine, O-(2-Hydroxyethyl)hydroxylamine
InChI formel InChI=1S/C2H7NO2/c3-5-2-1-4/h4H,1-3H2
LEDER C(CON)O
IUPAC-namn 2-(aminooxy)ethan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Formel vikt 77.0477