Läs mer
2-Aminophenol-4-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminophenol-4-sulfonamide |
| CAS | 98-32-8 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-1-phenol-4-sulfonamide, 4-Hydroxy-metanilamide, 2-Amino-1-hydroxy-4-benzenesulfonamide, 2-Amino-4-sulfamoylphenol, 2-Aminophenol-4-sulfonamide, 3-Amino-4-hydroxybenzenesulfonamide, 3-Amino-4-hydroxyphenylsulfonamide, 4-Hydroxymetanilamide, NSC 4976, o-Aminophenol-p-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-3-4(12(8,10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2,(H2,8,10,11) |
| LEDER | Nc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-amino-4-hydroxy-benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.204 |
| Formel vikt | 188.0256 |