Läs mer
2-aminofenol, 99 %
Produktkod. 10675322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675322 100 g Glasflaska 100g
10675132 5 g Glasflaska 5g
10010630 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104261000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-55-6
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00007690
InChI-nyckel CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC-namn 2-aminofenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172 °C till 177 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 164 °C (15,0 Mbar)
Flampunkt 168 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 354
Merck Index 15, 457
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 17 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i eter, 1 g i 23 ml alkohol, lätt löslig i bensen
Formel vikt 109.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.