Läs mer
2-aminofenol, 99 %
Beskrivning
2-aminofenol används för att göra färgämnen och läkemedel. Det används också som ett reagens för syntes av heterocykliska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Aminophenol används för att tillverka färgämnen och läkemedel. Det används också som ett reagens för syntes av heterocykliska föreningar.
Löslighet Lösligt i vatten (17 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminophenol |
| Smältpunkt | 173 °C till 177 °C |
| Densitet | 1.328 |
| Kokpunkt | 150 °C (11 mmHg) |
| Flampunkt | >175 °C (347 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2512 |
| Beilstein | 606075 |
| Merck Index | 14,461 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Aminophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.