Läs mer
2-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15848270
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15848270 1 kg 1kg
15828270 5 g 5g
15838270 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15848270 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-55-6
Kvalitet Research
Molekylformel 2-(NH2)C6H4OH
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Specifikationer
Smältpunkt 172°C to 174°C (Sublimed)
Densitet 1.328 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 150°C/15 hPa
MDL-nummer MFCD00007690
Kvantitet 1 kg
Synonym 2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Aminophenol