Läs mer
2-aminofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminophenol |
| CAS | 95-55-6 |
| Molekylformel | C6 H7 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Phenol, o-amino- (8CI), 2-Aminophenol, (2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-2-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, BASF Ursol 3GA, Benzofur GG, C.I. 76520, C.I. Oxidation Base 17, Fouramine OP, NSC 1534, NSC 226261, Nako Yellow 3GA, Paradone Olive Green B, Pelagol 3GA, Pelagol Grey GG, Rodol 2G, Zoba 3GA, o-Aminohydroxybenzene, o-Aminophenol, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-aminofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |