Läs mer
2-aminofenol, TRC
Produktkod. 30320963
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30320963 5 g
1 options
Produktkod. 30320963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6189305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Molekylformel C6 H7 N O
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol, o-amino- (8CI), 2-Aminophenol, (2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-2-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, BASF Ursol 3GA, Benzofur GG, C.I. 76520, C.I. Oxidation Base 17, Fouramine OP, NSC 1534, NSC 226261, Nako Yellow 3GA, Paradone Olive Green B, Pelagol 3GA, Pelagol Grey GG, Rodol 2G, Zoba 3GA, o-Aminohydroxybenzene, o-Aminophenol, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-aminofenol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528