Läs mer
2-Aminophenyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminophenyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 15959-03-2 |
| Molekylformel | C12H15NO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | o-Aminophenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 2-Aminophenol Glucopyranuronoside, 2-Aminophenol Glucuronide, NSC 89270; |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO7/c13-5-3-1-2-4-6(5)19-12-9(16)7(14)8(15)10(20-12)11(17)18/h1-4,7-10,12,14-16H,13H2,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |
| LEDER | Nc1ccccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-aminophenoxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.25 |
| Formel vikt | 285.0849 |