Läs mer
(2-Aminophenyl)methanol, Mikromol™
Produktkod. 30050000
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050000 25 mg
30050029 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050000 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0147.040025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Aminophenyl)methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Analyt- eller komponentnamn (2-Aminophenyl)methanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Mianserin Imp. C (EP), (2-Aminophenyl)methanol, Benzocaine Impurity B, Mianserin Hydrochloride Impurity C, Mianserin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
LEDER Nc1ccccc1CO
IUPAC-namn (2-aminophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 123.0684 g/mol