Läs mer
(2-Aminofenyl)metanol, Mikromol™
Description
(2-Aminofenyl)metanol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Aminophenyl)methanol |
| CAS | 5344-90-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Aminophenyl)methanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Mianserin Imp. C (EP), (2-Aminophenyl)methanol, Benzocaine Impurity B, Mianserin Hydrochloride Impurity C, Mianserin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1CO |
| IUPAC-namn | (2-aminofenyl)metanol |
| Show More |