Läs mer
2-aminopropan-1,3-diol, TRC
Produktkod. 30315990
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315990 1 g
1 options
Produktkod. 30315990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6281151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopropane-1,3-diol
CAS 534-03-2
Molekylformel C3H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol
InChI formel InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
LEDER NC(CO)CO
IUPAC-namn 2-aminopropan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 91.11
Formel vikt 91.0633