Läs mer
2-Aminopurine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10414765 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
Glass bottle; 50mg
Produktkod.
10414765 Glass bottle; 50mg
1 options
Produktkod. 10414765 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276560500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopurine
CAS 452-06-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 280.0°C to 284.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H5N5
MDL-nummer MFCD00005566
Kvantitet 50 mg
Beilstein 26, 414
Synonym 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
InChI-nyckel MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC=C2NC=NC2=N1
IUPAC-namn 7H-purin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 135.13
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
Formel vikt 135.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Amorphous Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminopurine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.