Läs mer
2-Aminopurine, 98%
Produktkod. 15496639
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496639 1 g 1g
15406649 250 mg 250mg
15416649 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64919.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En proteinkinas R-hämmare
En proteinkinas R-hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-06-2
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00005566
InChI-nyckel MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
IUPAC-namn 7H-purin-2-amin
LEDER NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopurine
Smältpunkt 280°C to 282°C
Färg Vitt till gult
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 135.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.