missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminopyrazine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyrazine-5-carboxylic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 13924-94-2 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-9-5(7)3-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| LEDER | COC(=O)c1cnc(N)cn1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?