Läs mer
2-Aminopyrazin, 99 %
Produktkod. 11369679
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369679 5 g 5g
11379679 25 g 25g
11479993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13052.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.63 SEK
    439.65 SEK / 5g
    Save 49.98 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
2-aminopyrazin fungerar som ett råmaterial i en fyrkomponentssyntes av imidazolidiner. Det används också som mellanprodukt i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-aminopyrazin fungerar som ett råmaterial i en fyrkomponentssyntes av imidazolidiner. Det används också som mellanprodukt i syntetisk kemi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5049-61-6
Molekylformel C4H5N3
Molekylvikt (g/mol) 95.105
MDL-nummer MFCD00006137
InChI-nyckel XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
PubChem CID 78747
IUPAC-namn pyrazin-2-amin
LEDER C1=CN=C(C=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyrazine
Smältpunkt 118°C to 121°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 107025
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 95.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.