Läs mer
2-Aminopyridine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-pyridine-15N |
| CAS | 54267-60-6 |
| Molekylformel | C5H6N15N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinamine-1-15N (9CI, ACI), Pyridine-15N, 2-amino-, 2-Aminopyridine-15N, 2-Aminopyridine-1-15N, 2-Pyridyl-15N-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i7+1 |
| LEDER | Nc1cccc[15n]1 |
| IUPAC-namn | (115N)pyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.11 |
| Formel vikt | 95.0501 |