Läs mer
2-aminopyridin-4-borsyra pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11956461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956461 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11956461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195995-72-2 | C11H17BN2O2 | 220.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1195995-72-2
Smältpunkt 161°C to 162°C
Färg Färglös till gul
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H17BN2O2
MDL-nummer MFCD09607735
Kvantitet 1 g
Synonym 2-aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 2-amino-4-pyridineboronic acid, pinacol ester, 2-pyridinamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine
InChI-nyckel DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=NC=C1
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 220.08
PubChem CID 45785707
Formel vikt 220.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.