Läs mer
2-aminopyridin-4-karboxamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479109
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479109 25 g 25g
15459109 1 g 1g
15469109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19843.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13538-42-6 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
2-Aminopyridin-4-karboxamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Aminopyridine-4-carboxamide används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13538-42-6
Molekylformel C6H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD03791262
InChI-nyckel AGSDASDGMNDAIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351653
IUPAC-namn 2-aminopyridin-4-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CC=NC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-4-carboxamide
Smältpunkt 252°C to 258°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 115924
Synonym 2-aminoisonicotinamide, 2-amino-isonicotinamide, 2-amino-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-amino, 4-pyridinecarboxamide,2-amino, 2-amino isonicotinamide, pubchem16603, acmc-1bppf, 2-amino-4-pyridinecarbamide, 2-azanylpyridine-4-carboxamide
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.