Läs mer
2-Aminopyridine-4-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7047851
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359835 1 g 1g
11369835 5 g 5g
11379835 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19845.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13362-28-2
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00233714
InChI-nyckel QMKZZQPPJRWDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisonicotinic acid, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-4-pyridine carboxylic acid, 2-amino-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino isonicotinic acid, pubchem2426, 2-aminoisonicotinicacid, acmc-209bt5, ksc174m9j
PubChem CID 278396
IUPAC-namn 2-aminopyridine-4-carboxylic acid
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 300°C to 302°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 3156
Formel vikt 138.13
Procent renhet 96%