Läs mer
2-aminopyridin-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389835
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389835 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11389835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19846.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105250-17-7 | C6H9N2O | 125.15 g/mol
2-Aminopyridine-4-metanol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Aminopyridine-4-metanol används som
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-4-methanol
CAS 105250-17-7
Smältpunkt 81°C to 85°C
Molekylformel C6H9N2O
MDL-nummer MFCD03791261
Kvantitet 1 g
Beilstein 8760550
Känslighet Air sensitive
Synonym 2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
LEDER NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
IUPAC-namn (2-aminopyridin-4-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 125.15
PubChem CID 1515296
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.