Läs mer
2-aminopyridine-5-boronic acid, 97%, Maybridge
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 827614-64-2 |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C11H17BN2O2 |
| MDL-nummer | MFCD05663837 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine, 6-aminopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester |
| InChI-nyckel | YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |