Läs mer
2-Aminopyridine-5-methanol, 97%
Produktkod. 15406237
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406237 250 mg 250mg
15486227 1 g 1g
15496227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33416.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 113293-71-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113293-71-3
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD06659089
InChI-nyckel TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC-namn (6-aminopyridin-3-yl)methanol
LEDER C1=CC(=NC=C1CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-5-methanol
Smältpunkt 113°C to 118°C
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.