Läs mer
2-Aminopyridine-5-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyridine-5-sulfonic Acid |
| CAS | 16250-08-1 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3S/c6-5-2-1-4(3-7-5)11(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10) |
| LEDER | Nc1ccc(cn1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-aminopyridine-3-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.18 |
| Formel vikt | 174.0099 |