Läs mer
2-aminopyridin-6-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426297
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426297 1 g 1g
15446297 250 mg 250mg
15436297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33485.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 79651-64-2 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Aminopyridine (4-AP), en välkänd kaliumkanalblockerare, har visat sig förbättra ledning i skadade och demyeliniserade axoner. Aminopyridin har ett snävt terapeutiskt område vid klinisk tillämpning. I den aktuella studien undersökte vi om AP-MeOH kan förbättra impulsledning i en djurmodell av MS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lite löslig
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79651-64-2
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD09863097
InChI-nyckel YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
PubChem CID 11182606
IUPAC-namn (6-aminopyridin-2-yl)metanol
LEDER C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine-6-methanol
Smältpunkt 87°C to 92°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.