Läs mer
2-Aminopyridine, 99%
Produktkod. 11359679
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11359679 25 g 25g
11409523 250 g 250g
11499513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11359679 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12374.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
En förening har visat sig reversibelt blockera spänningsberoende kaliumkanaler. Också en vanlig förorening från syntesen av föreningar som finns i hårfärgningsmedel. Används som ett med vatten blandbart lösningsmedel och som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel som diuretika. Det används som ett forskningsverktyg för att karakterisera undertyper av kaliumkanalen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En förening har visat sig reversibelt blockera spänningsberoende kaliumkanaler. Också en vanlig förorening från syntesen av föreningar som finns i hårfärgningsmedel. Används som ett med vatten blandbart lösningsmedel och som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel som diuretika. Det används som ett forskningsverktyg för att karakterisera undertyper av kaliumkanalen.
Löslighet Något lösligt
i vatten (8g/100 ml vid 19 C)°
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-29-0
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00006312
InChI-nyckel ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC-namn pyridin-2-amin
LEDER C1=CC=NC(=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 209°C to 211°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2671
Beilstein 105785
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,473
Löslighetsinformation Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.