Läs mer
2-aminopyridin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10695512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10695512 500 g Plastflaska 500g
10519440 100 g Plastflaska 100g
10445555 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10695512 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104545000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-29-0
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00006312
InChI-nyckel ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC-namn pyridin-2-amin
LEDER C1=CC=NC(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyridine
Namnnotering p.a.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55°C to 60°C
Färg Beige-Gul till Cream
Kokpunkt 204°C to 210°C
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C5H4N)NH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Merck Index 15,469
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.