Läs mer
2-Aminopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| Formel vikt | 94.0531 |
| Procent renhet | >95% |