Läs mer
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708635
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10708635 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10708635 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00047DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
CAS 936250-22-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C4H6BN3O2
MDL-nummer MFCD07375147
Kvantitet 1 g
Synonym 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid, 2-amino-pyrimidine-5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidineboronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl-5-boronic acid, 2-amino-5-boronopyrimidine, acmc-209rmr, 2-aminopyrimidine 5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidinylboronic acid, 2-amino-pyrimidin-5-ylboronic acid
InChI-nyckel CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
IUPAC-namn (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.92
PubChem CID 17750211
Formel vikt 138.92
Procent renhet 97%