Läs mer
2-aminopyrimidin-5-borsyra Pinacolester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyrimidine-5-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 402960-38-7 |
| Molekylformel | C10H16BN3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2-Aminopyrimidin-5-yl)boronic Acid Pinacol Ester, 2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine-2-amine, [5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16BN3O2/c1-9(2)10(3,4)16-11(15-9)7-5-13-8(12)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,12,13,14) |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)nc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.06 |