Läs mer
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid |
| CAS | 936250-22-5 |
| Molekylformel | C4H6BN3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8) |
| LEDER | NC(N=C1)=NC=C1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-aminopyrimidin-5-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.92 |
| Formel vikt | 139.0553 |