Läs mer
2-Aminopyrimidin, TRC
Produktkod. 30006779
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30006779 5 g
1 options
Produktkod. 30006779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6292555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Molekylformel C4 H5 N3
Kvantitet 5 g
Synonym Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa)
InChI formel InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
LEDER Nc1ncccn1
IUPAC-namn Pyrimidin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 95.1
Formel vikt 95.0483