Läs mer
2-aminotiazol-4-ättiksyra, Mikromol™
Produktkod. 30051637
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051637 25 mg
1 options
Produktkod. 30051637 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3776.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-aminotiazol-4-ättiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
CAS 29676-71-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C5H6N2O2S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272, Ceftibuten Related Impurity 2, Mirabegron Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
LEDER Nc1nc(CC(=O)O)cs1
IUPAC-namn 2-(2-aminotiazol-4-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 158,015 g/mol