missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Aminothiazole-4-carboxamide (~15% Inorganics), TRC

Produktkod. 30004398
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004398 50 mg
30133051 500 mg
30136694 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63328850MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 118452-02-1
Molekylformel C4 H5 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 143.17
Synonym 2-Amino-4-thiazolecarboxamide, 2-Aminothiazole-4-carboxylic Acid Amide, NSC 85079
IUPAC-namn 2-aminothiazole-4-carboxamide
LEDER NC(=O)c1csc(N)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-4-carboxamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
Formel vikt 143.0153
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.