Läs mer
2-Aminothiazole-4-carboxamide (~15% Inorganics), TRC
Produktkod. 30133051
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133051 500 mg
30136694 100 mg
30004398 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA633288500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118452-02-1
Molekylformel C4 H5 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 143.17
Synonym 2-Amino-4-thiazolecarboxamide, 2-Aminothiazole-4-carboxylic Acid Amide, NSC 85079
IUPAC-namn 2-aminothiazole-4-carboxamide
LEDER NC(=O)c1csc(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-4-carboxamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
Formel vikt 143.0153