Läs mer
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15492759
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492759 100 g 100g
15482759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66459.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40283-41-8
Molekylformel C4H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 144.148
MDL-nummer MFCD00859429
InChI-nyckel FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC-namn 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
LEDER C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Kvantitet 100 g
Beilstein 118866
Formel vikt 144.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid