Läs mer
2-Aminothiazole-5-carbonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15493847
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15493847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30019.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-5-carbonitrile
CAS 51640-52-9
Smältpunkt ∼185°C
Molekylformel C4H3N3S
MDL-nummer MFCD08275724
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Synonym 2-aminothiazole-5-carbonitrile, 2-amino-5-cyanothiazole, 5-thiazolecarbonitrile, 2-amino, pubchem8905, acmc-209kv5, 2-amino-5-thiazolecarbonitrile, cs-waa0166, 2-amino-thiazole-5-carbonitrile, 5-thiazolecarbonitrile,2-amino
InChI-nyckel YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC=C(S1)C#N
IUPAC-namn 2-amino-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 125.15
PubChem CID 10057507
Formel vikt 125.2
Procent renhet 98%