Läs mer
2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 15413617
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413617 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15413617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27112.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1003-61-8 | C4H4N2OS | 128.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-61-8
Smältpunkt ∽160°C (decomposition)
Molekylformel C4H4N2OS
MDL-nummer MFCD02179570
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-amino-5-formylthiazole, 2-aminothiazole-5-carbaldehyde, 2-aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-amino-thiazole-5-carbaldehyde, 2-amino-5-formyl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, zlchem 77, pubchem8904, 5-formyl-2-aminothiazole
InChI-nyckel HZKMBJCDAXLMDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(SC(=N1)N)C=O
IUPAC-namn 2-amino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 128.149
PubChem CID 2737798
Formel vikt 128.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.