Läs mer
2-Aminotiazol-5-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 10402590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10402590 1 g Glasflaska 1g
10301280 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429570010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 40283-46-3 | C4H4N2O2S | 144,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40283-46-3
Molekylformel C4H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 144.15
MDL-nummer MFCD06203554
InChI-nyckel ZFMRDDYYJJCBKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-5-carboxy-1,3-thiazole, pubchem21384, acmc-209jcp, 2-aminothiazole-5-carboxylicacid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-amino, 2-aminothiazole-5-formic acid, 2-azanyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 315243
IUPAC-namn 2-amino-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=C(SC(=N1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182,0 °C till 184,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.