Läs mer
2-aminotiazol, 97 %
Produktkod. 11339679
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339679 50 g 50g
11409892 100 g 100g
11349679 250 g 250g
11419892 500 g 500g
11429892 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11339679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12026.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
2-aminotiazol används i syntesen av 2-aminotiazol-modifierad kiselgel och används även i Ulmann-koppling med 2-klorbensoesyror förmedlad av ultraljudsbestrålning. Det fungerar som en komponent av dispers färgämne, sköldkörtelhämmare vid behandling av hypertyreos, som surt tartrat och som ett terapeutiskt läkemedel för prionsjukdomar. Det används också för att döda bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider, salpetersyra och svavelsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-50-4
Molekylformel C3H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 100.14
MDL-nummer MFCD00005325
InChI-nyckel RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-amin
LEDER NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Kokpunkt 117 °C (15 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 105738
Merck Index 14,479
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 100.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiazolamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.