Läs mer
2-aminotiazol, TRC
Produktkod. 30323306
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30323306 5 g
1 options
Produktkod. 30323306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6304155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole
CAS 96-50-4
Molekylformel C3H4N2S
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline
InChI formel InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
LEDER Nc1nccs1
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 100.14
Formel vikt 100.0095