Läs mer
2-aminotiobensamid, 97 %
Produktkod. 15488267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488267 5 g 5g
15478267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51809.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 2454-39-9 | C7H8N2S | 152,215 g/mol
Den kan värmas för att producera 2-trifluormetyl-3H-kinazolin-4-tion i närvaro av reagensmolekylsiktar och lösningsmedel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timmar. Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan värmas för att producera 2-trifluormetyl-3H-kinazolin-4-tion i närvaro av reagensmolekylsilar och lösningsmedel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timmar. Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2454-39-9
Molekylformel C7H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 152.215
MDL-nummer MFCD00963496
InChI-nyckel HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiobenzamide, 2-amino-thiobenzamide, 2-aminobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-amino, thioanthranilamide, o-aminothiobenzamide, 2-aminobenzene-1-carbothioamide, amino 2-aminophenyl methane-1-thione, benzamide, o-aminothio, thioanthranilsaureamid
PubChem CID 1550990
IUPAC-namn 2-aminobensenkarbotioamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiobenzamide
Smältpunkt 115 °C till 120 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 152.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.