Läs mer
2-aminotiofen-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437188 5 g 5g
15427188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60699.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4651-82-5
Molekylformel C5H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 124.16
MDL-nummer MFCD00706298
InChI-nyckel XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
IUPAC-namn 2-aminotiofen-3-karbonitril
LEDER NC1=C(C=CS1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.16
Procent renhet 97%