Läs mer
2-aminotiofen-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191162
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191162 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10101172 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191162 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01096DA
Kemiska identifierare
CAS 4651-82-5
Molekylformel C5H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 124.16
MDL-nummer MFCD00706298
InChI-nyckel XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
IUPAC-namn 2-aminotiofen-3-karbonitril
LEDER NC1=C(C=CS1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 124.17
Procent renhet 97%