Läs mer
2-aminotiofol 90 %, TRC
Produktkod. 30309007
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30309007 25 g
1 options
Produktkod. 30309007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63042525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiophenol
CAS 137-07-5
Molekylformel C6H7NS
Kvantitet 25 g
Synonym o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1ccccc1S
IUPAC-namn 2-aminobensenetiol
Molekylvikt (g/mol) 125.19
Formel vikt 125.0299